Learn More
Sartorius™ Bomba peristáltica de unidad económica Masterflex™
Código de producto. 10728231 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
10728231 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 10728231
Marca: Sartorius™ VFP001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para ejecutar unidades de casete de flujo cruzado del laboratorio Vivaflow™. La bomba peristáltica de unidad económica Sartorius™ Masterflex™ es duradera y rentable.
  • Adecuada para unidades de casete de flujo cruzado del laboratorio Vivaflow™
  • Duradera y a un precio asequible
  • Velocidad variable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Control de velocidad Variable
Peso (métrico) 4,1 kg
Tensión 230 V
Vataje 37 W