Learn More
Masterflex™ Unidad de velocidad fija L/S™, modelos de 230 VCA y 50 Hz
Código de producto. 11872593
Change view
Click to view available options
Caudal:
De 0,1 a 8 ml/min
De 0,3 a 24,17 ml/min
De 0,6 a 48,33 ml/min
De 1,5 a 116,67 ml/min
De 3 a 241,67 ml/min
Velocidad:
1,67 rpm
10 rpm
25 rpm
50 rpm
5 rpm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Caudal Velocidad unitSize
11872593 De 3 a 241,67 ml/min 50 rpm 1 PCS
11806733 De 0,1 a 8 ml/min 1,67 rpm 1 PCS
11802603 De 0,3 a 24,17 ml/min 5 rpm 1 PCS
11852593 De 0,6 a 48,33 ml/min 10 rpm 1 PCS
11892593 De 1,5 a 116,67 ml/min 25 rpm 1 PCS
5 options
Código de producto. 11872593
Marca: Masterflex™ 0754260
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga caudales uniformes y repetibles con estas unidades. La unidad de velocidad fija Masterflex™ L/S™ es apilable e ideal para aplicaciones de laboratorio, campo o alimentación de procesos. Seleccione entre siete velocidades basadas en el caudal o el número de cabezales necesario.
Las unidades aceptan cinco tipos de cabezales de bomba distintos: Cabezales de bomba estándar, Easy-Load™, Easy-Load™ II, Easy-Load™ 3 y de cartucho.
  • El interruptor de encendido iluminado en la parte frontal de la unidad confirma que la bomba está en funcionamiento.
  • Los motores están incluidos en el listado UL y cUL y cumplen con CE.
  • Los modelos de 230 VCA incluyen una toma IEC320/CEE22.
  • Las unidades se envían con el conjunto de cable/enchufe específico del país.
  • La carcasa de acero pintada tiene la clasificación IP22.
  • La unidad está protegida contra la caída vertical del agua.
  • La velocidad de la unidad puede variar en ± 15 %, dependiendo de las fluctuaciones en la tensión de línea y la frecuencia.
Especificaciones
Requisitos eléctricos 230 VCA < 1/25 hp, < 70 W
Caudal De 3 a 241,67 ml/min
Incluye Toma IEC320/CEE22
Altura global (métrico) 118 mm
Longitud global (métrico) 15,2 cm
Anchura global (métrico) 134 mm
Control de velocidad ±15%
Tipo Accionamiento de bomba
Vataje < 70 W
Velocidad 50 rpm