Learn More
Masterflex™ Unidad de velocidad fija L/S™, modelos de 230 VCA y 50 Hz
Descripción
Las unidades aceptan cinco tipos de cabezales de bomba distintos: Cabezales de bomba estándar, Easy-Load™, Easy-Load™ II, Easy-Load™ 3 y de cartucho.
- El interruptor de encendido iluminado en la parte frontal de la unidad confirma que la bomba está en funcionamiento.
- Los motores están incluidos en el listado UL y cUL y cumplen con CE.
- Los modelos de 230 VCA incluyen una toma IEC320/CEE22.
- Las unidades se envían con el conjunto de cable/enchufe específico del país.
- La carcasa de acero pintada tiene la clasificación IP22.
- La unidad está protegida contra la caída vertical del agua.
- La velocidad de la unidad puede variar en ± 15 %, dependiendo de las fluctuaciones en la tensión de línea y la frecuencia.
Especificaciones
Especificaciones
| Requisitos eléctricos | 230 VCA < 1/25 hp, < 70 W |
| Caudal | De 0,1 a 8 ml/min |
| Incluye | Toma IEC320/CEE22 |
| Altura global (métrico) | 118 mm |
| Longitud global (métrico) | 15,2 cm |
| Anchura global (métrico) | 134 mm |
| Control de velocidad | ±15% |
| Tipo | Accionamiento de bomba |
| Vataje | < 70 W |
| Velocidad | 1,67 rpm |