Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión PharmaPure™ L/S™
Código de producto. p-8001557
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
16
17
18
25
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11816753 13 cada uno
11826753 14 cada uno
11836753 16 cada uno
11856753 17 cada uno
11846753 25 cada uno
11866753 18 cada uno
6 options
Código de producto. 11816753
Marca: Masterflex™ 0643513
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja la pureza de los líquidos con tubos PharmaPure™. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ incluyen espalación ultrabaja y son ideales para líquidos sensibles y costosos, así como para aplicaciones de filtración.
Los tubos están extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™. Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas.
  • No tóxicos y no hemolíticos con excelente biocompatibilidad
  • Larga vida útil bajo presión hasta 4 bar
  • Bajo nivel de extraíbles y baja permeabilidad al gas
  • Cumple los criterios de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Conformidad con la FDA
  • Aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología y de alimentos
  • Blanco crudo opaco
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Material PharmaPure
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología y alimentos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Tamaño de los tubos 13
Caudal De 0,06 a 36 ml/min
Altura (métrico) 8,8 m
Permeabilidad a los gases Bajo
Color De color blanco crudo opaco
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) de 132 °C
Tipo de producto Tubos de bombas