Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión PharmaPure™ L/S™
Descripción
Los tubos están extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™. Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas.
- No tóxicos y no hemolíticos con excelente biocompatibilidad
- Larga vida útil bajo presión hasta 4 bar
- Bajo nivel de extraíbles y baja permeabilidad al gas
- Cumple los criterios de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Conformidad con la FDA
- Aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología y de alimentos
- Blanco crudo opaco
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 6,4 mm |
| Material | PharmaPure |
| Longitud global (métrico) | 760 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología y alimentos |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -51 °C |
| Tamaño de los tubos | 17 |
| Caudal | De 2,8 a 1700 ml/min |
| Altura (métrico) | 6,7 m |
| Permeabilidad a los gases | Bajo |
| Mostrar más |