Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento PharMed™ BPT I/P™
Código de producto. 11896683
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
70
88
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11896683
Marca: Masterflex™ 0650888
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para bombas para trabajo con cultivos celulares y de tejidos y aplicaciones farmacéuticas. Los tubos para bombas de precisión y alto rendimiento Masterflex™ PharMed™ BPT I/P™ resisten ácidos, álcalis, agentes oxidantes y aceites vegetales y animales. Los tubos son termosellables, soldables y moldeables. Aptos para muestras sensibles a la luz.
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de las formulaciones y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
  • Tubos económicos con una mayor vida útil
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 12,7 mm
Material PharMed BPT
Longitud global (métrico) 762 cm
Para utilizar con (aplicación) Trabajos con cultivos de células y tejidos y usos farmacéuticos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Propiedades de resistencia Ácidos y disolventes orgánicos
Tamaño de los tubos 88
Caudal De 0,02 a 17 l/min
Manguera dentada 1/2 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Color Beige opaco
Presión máxima 35 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) –De 50 a 74 °C
Tipo de producto Tubos de bombas