Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba de precisión Norprene™ Food I/P™
Código de producto. 11885092
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
26
73
82
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11885092 82 cada uno
11735029 26 1 PCS
11831455 73 1 PCS
3 options
Código de producto. 11885092
Marca: Masterflex™ 0640282
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para aplicaciones de alimentos de alta temperatura. Los tubos de bomba de precisión Masterflex™ Norprene™ Food I/P™ son ideales para las industrias de alimentos, de productos lácteos y de bebidas. Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas.
Utilice estos tubos para aplicaciones de alimentos de alta temperatura.Los tubos de bomba de precisión Masterflex™ Norprene™ Food I/P™ son ideales para las industrias de alimentos, de productos lácteos y de bebidas.Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas.
Los tubos de bomba de precisión están extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™. Ofrece uniformidad entre lotes para una precisión y repetibilidad excepcionales.
  • Resistentes al calor, al ozono y a la luz UV
  • No se deterioran ni oxidan
  • Excelente resistencia a ácidos y álcalis
  • Cumplen con FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
  • Beige opaco
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 12,7 mm
Material Norprene
Longitud global (métrico) 1520 cm
Para utilizar con (aplicación) industrias de alimentos, bebidas y productos lácteos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Propiedades de resistencia Ácidos
Tamaño de los tubos 82
Caudal De 0,02 a 13 l/min
Manguera dentada 1/2 pulg
Altura (métrico) 7,0 m
Color Beige opaco
Presión máxima 20 psi
Nivel de vacío 510 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Tipo de producto Tubos de bombas