Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Norprene™ I/P™
Código de producto. p-6830042
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
26
73
82
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11725029 26 cada uno
11785148 73 cada uno
11721389 82 1 PCS
3 options
Código de producto. 11725029
Marca: Masterflex™ 0640426
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tienen una duración superior y superan a otros tubos con 10 000 horas de vida útil
Tienen una duración superior y superan a otros tubos con 10 000 horas de vida útil
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de las formulaciones y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
  • Tubos económicos con una mayor vida útil
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material Norprene (A 60 G)
Longitud global (métrico) 1520 cm
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones que requieren una excelente resistencia química, al calor, al ozono y la luz ultravioleta (UV)
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Propiedades de resistencia Ácidos
Tamaño de los tubos 26
Caudal De 0,01 a 4 l/min
Manguera dentada 1/4 pulg
Color Negro opaco
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) de 132 °C
Tipo de producto Tubos de bombas