Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Norprene™ I/P™
Descripción
Tienen una duración superior y superan a otros tubos con 10 000 horas de vida útil
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
- Siempre en stock: la mayoría de las formulaciones y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
- Tubos económicos con una mayor vida útil
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 12,7 mm |
| Material | Silicona |
| Longitud global (métrico) | 1520 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones que requieren una excelente resistencia química, al calor, al ozono y la luz ultravioleta (UV) |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -51 °C |
| Propiedades de resistencia | Ácidos |
| Tamaño de los tubos | 82 |
| Caudal | De 0,02 a 13 l/min |
| Manguera dentada | 1/2 pulg |
| Mostrar más |