Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Norprene™ Food I/P™
Código de producto. p-6830031
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
88
89
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11869591 88 1 PCS
11721239 89 1 PCS
2 options
Código de producto. 11869591
Marca: Masterflex™ 0640288
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para aplicaciones de alimentos de alta temperatura. Los tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ Norprene™ Food I/P™ son ideales para los sectores de alimentos, de productos lácteos y de bebidas.
  • Para aplicaciones que requieran presión, potencia de aspiración, líquidos viscosos o larga vida de tubos
  • Pared más gruesa en comparación con los tubos para bombas de precisión
  • Resistentes al calor, al ozono y a la luz UV
  • No se deterioran ni oxidan
  • Excelente resistencia a ácidos y álcalis
  • Cumplen con FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
  • Beige opaco
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 12,7 mm
Material Norprene
Longitud global (métrico) 1500 cm
Para utilizar con (aplicación) industrias de alimentos, bebidas y productos lácteos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Propiedades de resistencia Ácidos
Tamaño de los tubos 88
Caudal De 0,02 a 17 l/min
Manguera dentada 1/2 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Color Beige opaco
Presión máxima 35 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) de 135 °C
Tipo de producto Tubos de bombas