Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Norprene™ Food L/S™
Código de producto. p-8000835
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
16
17
18
25
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11806694 13 1 PCS
11826694 14 1 PCS
11715108 25 1 PCS
11821435 16 1 PCS
11841435 17 cada uno
11851435 18 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11806694 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0640213
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para aplicaciones de alimentos de alta temperatura. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ son ideales para las industrias de alimentos, de productos lácteos y de bebidas. Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas.
Utilice estos tubos para aplicaciones de alimentos de alta temperatura. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ son ideales para las industrias de alimentos, de productos lácteos y de bebidas. Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas.
  • Extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™
  • Resistentes al calor, al ozono y a la luz UV
  • No se deterioran ni oxidan
  • Excelente resistencia a ácidos y álcalis
  • Cumplen con FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
  • Beige opaco
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,031 in
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,51 in, 13 mm
Longitud global (imperial) 49,2 ft
Longitud global (métrico) 1500 cm
Para utilizar con (aplicación) Ideales para las industrias alimentaria, láctea y de bebidas
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Propiedades de resistencia Ácidos y alcalinos
Tamaño de los tubos 13
Caudal De 0,06 a 36 ml/min
Manguera dentada 1/16 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Color Beige opaco
Presión máxima 20 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Tipo de producto Tubos para uso alimentario Masterflex Norprene