Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Norprene™ Food L/S™
Descripción
Utilice estos tubos para aplicaciones de alimentos de alta temperatura. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ son ideales para las industrias de alimentos, de productos lácteos y de bebidas. Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas.
- Extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™
- Resistentes al calor, al ozono y a la luz UV
- No se deterioran ni oxidan
- Excelente resistencia a ácidos y álcalis
- Cumplen con FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
- Beige opaco
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,031 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,8 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,51 in, 13 mm |
| Longitud global (imperial) | 49,2 ft |
| Longitud global (métrico) | 1500 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideales para las industrias alimentaria, láctea y de bebidas |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -51 °C |
| Propiedades de resistencia | Ácidos y alcalinos |
| Mostrar más |