Learn More
Masterflex™ Cartuchos pequeños L/S™ para cabezales de bomba de cartucho multicanal
Descripción
Introduzca y saque estos cartuchos para realizar cambios rápidos de tubos.Utilice los cartuchos pequeños Masterflex™ L/S™ con cabezales de bomba de cartuchos multicanal L/S™ para un bombeo multicanal y síncrono.
- No es necesario extraer el cabezal de la bomba de la unidad
- Cargue los cabezales de la bomba con de 1 a 8 cartuchos
- Mezcle cartuchos grandes y pequeños
- Un cartucho grande ocupa el mismo espacio que dos pequeños
- Los cabezales de cartucho están disponibles con tres o cuatro rodillos; cuanto mayor sea el número de rodillos, menor será la pulsación en el flujo
- Requieren unidades con un mínimo de 1⁄10 hp y un máximo de 600 rpm
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para bombeo multicanal sincrónico |
| Para utilizar con | Tubos de 2 tapones de microcalibre |
| N.º de canales | Varios |
| Tipo de oclusión | Ajustables |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Cabezal de bomba de cartucho de pulsación reducida |
| Velocidad | RPM 600 |