Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas en bobina de precisión de silicona curada con platino L/S™
Código de producto. 11745168
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
17
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11745168 17 cada uno
1 options
Código de producto. 11745168
Marca: Masterflex™ 9640317
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este tubo para aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas. Los tubos de silicona curada con platino Masterflex™ L/S™ tienen una superficie lisa y bajos niveles de fijación de proteínas.
  • Ligeramente más translúcido
  • Recomendados por los sectores farmacéutico y de biotecnología
  • Potencial lixiviable inferior
  • Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 0,25 in
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material Silicona
Longitud global (imperial) 500 ft
Longitud global (métrico) 15240 cm
Para utilizar con Bombas Masterflex™ L/S
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -58 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Tamaño de los tubos 17
Caudal 1700 ml/min.
Manguera dentada 1/4 pulg
Presión máxima 20 psi
Nivel de vacío 510 mm Hg
Max. Operating Temperature (English) 446 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 230 °C