Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento L/S™, Tygon™ E-Food B-44-4X
Código de producto. p-7182117
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
L/S 15
L/S 24
L/S 36
Tamaño de la unidad:
15 metros
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
15311951 L/S 15 15 metros
15500652 L/S 24 cada uno
15510652 L/S 36 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15311951 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0641815
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ L/S™ están diseñados específicamente para la manipulación de productos alimenticios
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Aplicaciones: Procesamiento o dispensación de alimentos y bebidas
  • Características: No permeables, inodoros, insípidos, no tóxicos, transparentes
  • Especificaciones
    Esterilizables en autoclave
    Diámetro interior (imperial) 0,189 in
    Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
    Material Tygon E-Food
    Longitud global (imperial) 50 pies
    Longitud global (métrico) 15,2 m
    Para utilizar con (aplicación) Procesamiento o dispensación de alimentos y bebidas
    Tamaño de los tubos L/S 15
    Caudal Máx. 1100 ml/min
    Manguera dentada 3/16 pulg
    Color Transparente
    Tipo de producto Tubo para bombas peristálticas