Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento L/S™, Tygon™ E-Food B-44-4X
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro interior (imperial) | 0,25 in |
| Diámetro interior (métrico) | 6,4 mm |
| Material | Tygon E-Food |
| Longitud global (imperial) | 50 pies |
| Longitud global (métrico) | 15,2 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Procesamiento o dispensación de alimentos y bebidas |
| Tamaño de los tubos | L/S 24 |
| Caudal | Máx. 1800 ml/min |
| Manguera dentada | 1/4 pulg |
| Mostrar más |