Learn More
Masterflex™ Unidades de procesamiento digital L/S™
Click to view available options
Conectividad:
Tipos de conexión: Ethernet/IP, Bluetooth LE, USB
Tipos de conexión: Profibus, Bluetooth LE, USB
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Caudal de 0,006 a 3400 ml/min con tubos L/ S incluidos; el caudal depende de las rpm de la unidad, del cabezal de la bomba y del tamaño de los tubos.
- La interfaz digital con LCD gráfica muestra el rendimiento de la bomba y los modos de funcionamiento — continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen
- Mando a distancia disponible mediante comunicación analógica—tensión, corriente y cierre de contactos
- Dispensación por volumen en ml (de 0,001 a 9999 ml), litros o galones; por copia: de 1 a 9999 ciclos de dispensación; o por tiempo: intervalo de tiempo y ciclos de encendido/apagado (de 1 s a 99 h, 59 min, 59 s por ciclo)
- La función antigoteo garantiza la precisión de la dispensación
- Los modelos con sensor de cabezal abierto detienen la unidad cuando el cabezal de la bomba está abierto (cuando se utiliza con el cabezal de la bomba equipado con sensor).
- Carcasa con clasificación NEMA 4X (IP66) para aplicaciones de lavado
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ± 0,1 % (de 0,01 rpm a 100 rpm) |
| Amperaje | 2,2 A |
| Pantalla | LCD |
| Requisitos eléctricos | De 90 a 260 V CA |
| Caudal | De 0,006 a 3400 ml/min. |
| Incluye | Cable de alimentación de 1,8 m con acoplador de conector IEC 320/CEE 22; conexión de cable estanca. Especifique el país de destino al realizar el pedido; la unidad se envía con un conjunto de cables/enchufes específico del país. |
| Esterilidad | No estéril |
| Velocidad | De 0,1 a 600 rpm |
| Material del envase | Acero inoxidable |
| Conectividad | Tipos de conexión: Ethernet/IP, Bluetooth LE, USB |