Learn More
Masterflex™ Bomba bicanal L/S™ Digital Miniflex
Descripción
- La bomba compacta y apilable cuenta con una carcasa de ABS duradera que resulta fácil de limpiar y mantener en ese estado
- Los rodillos de poliéster termoplástico autolubricante son de baja fricción y ofrecen una larga duración para un funcionamiento suave y duradero
- Estas unidades modulares, diseñadas para espacios limitados o complicados, aportan la flexibilidad necesaria para separar el motor del controlador
- Requiere menos de la mitad de espacio en la mesa en comparación con la unidad digital estándar L/S
- El menú basado en iconos permite una programación y configuración rápidas e intuitivas
- Rango de caudal de 0,004 a 315 ml/min (en función del modelo y del tamaño de tubo seleccionado)
- El sensor de cabezal abierto detiene la unidad cuando el cabezal de la bomba está abierto
- Función de dosificación por copia para aplicaciones de llenado y dispensación
- Control remoto de velocidad, dirección y arranque/parada/cebar mediante conector de 25 clavijas en la parte posterior de la unidad
- El cabezal de bomba acepta longitudes continuas de tubos para trayectorias de flujo limpias
- La calibración de los tubos garantiza la precisión
- El modelo de canal doble administra un flujo sincrónico desde dos canales separados; el modelo de un solo canal administra el caudal más alto
- La retención de tubos automática hace que la carga de tubos sea rápida y sencilla
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, cETLus, ISO 1900:2008 |
| Canales | 2 |
| Tipo de control | Velocidad variable |
| Tipo de pantalla | LCD con retroiluminación LED |
| Clasificación de carcasa | IP33 |
| Caudal | De 0,004 a 162 ml/min |
| Motor Speed | De 0,1 a 300 rpm |
| Reversible | Sí |
| Entrada de control externa | De 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA, de 0 a 10 V, arranque/parada, dirección y cebado a través de cierre de contacto |
| Incluye | Conjunto de cable/enchufe, cabezal de bomba de un solo canal L/S Miniflex y fuente de alimentación de sobremesa de doble tensión (115/230 V CA) con conector IEC320/CEE22 |
| Mostrar más |