Learn More
Masterflex™ Unidades compactas de velocidad variable L/S™
Click to view available options
Caudal:
De 1,6 a 124 ml/min por canal
De 1,6 a 239 ml/min por canal
Canales:
1
2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El cabezal de bomba acepta longitudes continuas de tubos para trayectorias de flujo limpias
- El modelo de canal doble administra un flujo sincrónico desde dos canales separados; el modelo de un solo canal administra el caudal más alto
- La retención de tubos automática hace que la carga de tubos sea rápida y sencilla
- Control de velocidad independiente de un solo giro e interruptor de avance/apagado/retroceso— mantiene el ajuste de velocidad al encender o apagar la bomba.
- Arranque/parada remotos mediante cierre de contacto de la parte posterior de la bomba.
Especificaciones
Especificaciones
| Canales | 1 |
| Tipo de control | Analógico |
| Tipo de pantalla | Sin pantalla |
| Caudal | De 1,6 a 239 ml/min por canal |
| Reversible | Sí |
| Incluye | Cabezal de bomba L/S Miniflex y fuente de alimentación de sobremesa de tensión doble (115/230 VCA) con toma IEC 320/CEE 22. La bomba se envía con el conjunto de cable/enchufe específico para el país de destino. |
| Material | Acero pintado |
| Requisitos eléctricos | de 90 a 260 VCA, 50/60 Hz |
| Tensión | De 90 a 260 V CA |