Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de silicona curada con platino L/S™ BioPharm™
Código de producto. 11790999
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
17
18
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11790999
Marca: Masterflex™ 9642013
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Los tubos para bombas ultrasuaves y curados con platino minimizan la proliferación bacteriana. Los tubos para bombas de silicona curada con platino Masterflex™ BioPharm L/S™ son transparentes, inodoros, insípidos y no tóxicos.
Los tubos para bombas de silicio curado con platino son la mejor opción para aplicaciones que requieren presión, altura de aspiración, líquidos viscosos o una larga vida útil de los tubos.
  • Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), EP, FDA, 3A, REACH,  RoHS,  ADCF
  • Baja absorción; excelente biocompatibilidad
  • Muy bajo nivel de extraíbles; tiempo, ozono, corona, resistente a la radiación
  • Formulación:Silicona Tygon™ 3350, curada con platino
  • Ultrasuave; minimiza la proliferación bacteriana
  • Adecuada para sales y bases de concentración de leve a media.
  • Transparente, inodora, insípida y no tóxica
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación de la resina:ADCF; FDA; USP; normativa sobre alimentos europea 10/2011; sin DEHP; 1935/2004; sin ftalato; RoHS; NSF-51
Descripción Tubos para bombas de silicona curada con platino BioPharm para bombas Masterflex L/S
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Material Silicona curada con platino
Longitud global (métrico) 7,6 m
Para utilizar con Bombas Masterflex L/S
Para utilizar con (aplicación) Industria farmacéutica, cosmética, investigación y aplicaciones de análisis automático
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -59 °C
Esterilidad No estéril
Tamaño de los tubos 13
Color Transparente
Presión máxima 2,7 bar
Max. Operating Temperature (Metric) de 232 °C