Learn More
Masterflex™ Motores con consola de precisión de velocidad variable L/S™
Código de producto. p-8000131
Click to view available options
Caudal:
De 0,06 a 580 ml/min
De 0,18 a 1700 ml/min
De 0,36 a 3400 ml/min
Velocidad:
De 1 a 100 rpm
De 3 a 300 rpm
De 6 a 600 rpm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11779769
Marca: Masterflex™ 0752830
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice la exactitud de dispensación con esta unidad digital. El motor de bomba de velocidad variable LED digital Masterflex™ IP33 incluye pantalla y control de velocidad para una regulación precisa del caudal, por lo que es ideal para aplicaciones de medición. Apile 2 o 4 cabezas de bomba para obtener caudales mayores y para aplicaciones multicanal.
Garantice la exactitud de dispensación con esta unidad digital. El motor de bomba de velocidad variable LED digital Masterflex™ IP33 incluye pantalla y control de velocidad para una regulación precisa del caudal, por lo que es ideal para aplicaciones de medición. Apile 2 o 4 cabezales de bomba para obtener caudales mayores y para aplicaciones multicanal.
Estos accionamientos precisos de consola analógica cuentan con potentes motores. El control remoto de velocidad requiere un conector macho DB9 07595-45 o un conjunto de cables 07595-47. Utilice el conector remoto para el control de inicio/parada a través del cierre de contacto o del colector abierto (TTL de 5 V); control de inicio/parada mediante pedal 77595-35 o mando remoto manual 07528-80. La pantalla LED de tres dígitos muestra las rpm del motor para que pueda confirmar la configuración de velocidad de un vistazo. El motor reversible le permite purgar los tubos antes o después del bombeo así como el líquido de la bomba en cualquier dirección.
  • Caudal de 0,06 a 3400 ml/min (depende de las rpm del motor y del tamaño de los tubos)
  • Los indicadores LED confirman la dirección del motor
  • Carcasa de plástico ABS apilable y resistente a salpicaduras; clasificación IP33
  • Capacidad de control remoto a través de conector hembra DB9 en la parte posterior de la unidad
  • Entrada de control de velocidad: De 4 a 20 mA o de 0 a 10 VCC
  • Dirección de bombeo (CW/CCW) mediante colector abierto o cierre de contacto
  • Arranque/parada mediante colector abierto o cierre de contacto
  • Teclado de membrana para facilitar el control delantero de la velocidad, la dirección y el arranque/parada
  • Cabezales de la bomba NO incluidos con el motor
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, ISO 9001: 2000
Pantalla LED digital
Requisitos eléctricos 115/230 VCA, 50/60 Hz, 75 W
Caudal De 0,06 a 580 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de medición
Frecuencia 50/60 Hz
Clasificación IP IP 33
Incluye Cable de alimentación de 1,8 m (6 pies) con toma IEC 320/CEE22
Modelo 07528-30
Tipo de motor Reversible
Fondo total (métrico) 21,6 cm
Altura global (métrico) 21,6 cm
Longitud global (métrico) 25,4 cm
Reversible
Control de velocidad ± 0,25%
Tipo Accionamiento de bomba
Vataje 75 W
Tensión 115/230 VCA
Velocidad De 1 a 100 rpm