Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Puri-Flex™ I/P™
Descripción
Los tubos están extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™. Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas. Uniformidad entre lotes para una precisión y repetibilidad excepcionales. Estos tubos translúcidos con una superficie lisa cuentan con una buena biocompatibilidad y baja permeabilidad a gases.
- Termosellables y soldables
- Excepcional resistencia a la tracción y a desgarros
- Larga duración de la bomba en comparación con tubos de silicona o muchos otros tubos de TPE
- Fabricados conforme a GMP
- Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Esterilización: en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 6,4 mm |
| Material | Puri-Flex |
| Longitud global (métrico) | 760 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Trabajo con cultivos de células y tejidos, biotecnología farmacéutica y usos generales de laboratorio |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de los tubos | 26 |
| Caudal | De 0,01 a 4 l/min |
| Manguera dentada | 1/4 pulg |
| Mostrar más |