Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Puri-Flex™ I/P™
Código de producto. 11759809
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
26
73
82
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11759809
Marca: Masterflex™ 9641982
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para trabajos de cultivo de células y tejidos, biotecnología farmacéutica y usos generales de laboratorio que requieren un alto rendimiento y una larga duración. Los tubos de bomba de precisión Cole-Parmer™ Masterflex™ Puri-Flex™ I/P™ son ideales para aplicaciones de alta pureza que requieren que no haya contacto con componentes de origen animal.
Los tubos están extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™. Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas. Uniformidad entre lotes para una precisión y repetibilidad excepcionales. Estos tubos translúcidos con una superficie lisa cuentan con una buena biocompatibilidad y baja permeabilidad a gases.
  • Termosellables y soldables
  • Excepcional resistencia a la tracción y a desgarros
  • Larga duración de la bomba en comparación con tubos de silicona o muchos otros tubos de TPE
  • Fabricados conforme a GMP
  • Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Esterilización: en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 12,7 mm
Material Puri-Flex
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) Trabajo con cultivos de células y tejidos, biotecnología farmacéutica y usos generales de laboratorio
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos 82
Caudal De 0,02 a 13 l/min
Manguera dentada 1/2 pulg
Altura (métrico) 7 m
Permeabilidad a los gases Bajo
Color Translúcido
Presión máxima 20 psi
Nivel de vacío 510 mm
Max. Operating Temperature (Metric) –De 50 a 135 °C
Tipo de producto Tubos de bombas