Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Puri-Flex™ I/P™
Código de producto. 11749809
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
26
73
82
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11749809 73 1 PCS
11739809 26 cada uno
11759809 82 cada uno
3 options
Código de producto. 11749809
Marca: Masterflex™ 9641973
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Utilice estos tubos para trabajos de cultivo de células y tejidos, biotecnología farmacéutica y usos generales de laboratorio que requieren un alto rendimiento y una larga duración. Los tubos de bomba de precisión Cole-Parmer™ Masterflex™ Puri-Flex™ I/P™ son ideales para aplicaciones de alta pureza que requieren que no haya contacto con componentes de origen animal.
Los tubos están extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™. Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas. Uniformidad entre lotes para una precisión y repetibilidad excepcionales. Estos tubos translúcidos con una superficie lisa cuentan con una buena biocompatibilidad y baja permeabilidad a gases.
  • Termosellables y soldables
  • Excepcional resistencia a la tracción y a desgarros
  • Larga duración de la bomba en comparación con tubos de silicona o muchos otros tubos de TPE
  • Fabricados conforme a GMP
  • Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Esterilización: en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
Specifica
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 9,5 mm
Material Puri-Flex
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) Trabajo con cultivos de células y tejidos, biotecnología farmacéutica y usos generales de laboratorio
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos 73
Caudal De 0,01 a 8 l/min
Manguera dentada 3/8 pulg
Altura (métrico) 8,3 m
Permeabilidad a los gases Bajo
Color Translúcido
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) –De 50 a 135 °C
Tipo de producto Tubos de bombas
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.