Learn More
Masterflex™ Bomba modular de precisión I/P™
Código de producto. p-8015436
Click to view available options
Incluye:
Unidad modular 07591-20, cable de línea de 1,8 m (6 pies) con conector hembra IEC320/CEE22, tubos C-Flex ULTRA I/P 73 06434-73 de 3 m (10 pies), cabezal de bomba Easy-Load 77602-10
Unidad modular 07591-30, cable de línea de 1,8 m (6 pies) con conector hembra IEC320/CEE22, tubos C-Flex ULTRA I/P 73 06434-73 de 3 m (10 pies), cabezal de bomba Easy-Load 77602-10
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 13487099
Marca: Masterflex™ 7796230
Purgue los tubos antes o después del bombeo y bombee el líquido en cualquier dirección. Las bombas modulares de precisión Masterflex™ I/P™ permiten la flexibilidad necesaria para separar el motor del controlador. Diseñado para adaptarse a espacios limitados o complicados.
  • Ideal para aplicaciones de medición y de transferencia críticas
  • Estas unidades modulares precisas cuentan con potentes motores, pantalla de velocidad y ± 0,25 % de control de velocidad para la regulación precisa del caudal
  • La carcasa del controlador de plástico ABS resistente a salpicaduras es de grado IP33; la carcasa de la unidad es de acero con acabado de epoxi, grado IP33
  • Los potentes motores le permiten apilar dos cabezales de bomba para obtener caudales mayores y para aplicaciones multicanal
  • Capacidades de control remoto a través de conector hembra DB9 en la parte posterior de la unidad:
  • Entrada de control de velocidad de 4 a 20 mA o de 0 a 10 V
  • Dirección de bombeo (CW/CCW) mediante colector abierto o cierre de contacto; arranque/parada mediante colector abierto o cierre de contacto
  • Las unidades modulares le permiten colocar el motor y el controlador donde resulte más práctico
  • La pantalla LED de tres dígitos muestra las rpm del motor
  • Teclado de membrana para facilitar el control delantero de la velocidad, la dirección y el arranque/parada
  • Motor reversible
  • Los indicadores LED confirman la dirección del motor
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de control Velocidad variable
Tipo de pantalla LED
Clasificación de carcasa IP66
Caudal 8 l/min
Motor Speed 650 rpm
Reversible Sí
Incluye Unidad modular 07591-30, cable de línea de 1,8 m (6 pies) con conector hembra IEC320/CEE22, tubos C-Flex ULTRA I/P 73 06434-73 de 3 m (10 pies), cabezal de bomba Easy-Load 77602-10
Material Aluminio (controlador), aluminio (unidad), acero (unidad)
Modelo I/P Easy-Load
Tipo de motor Unidad modular de lavado de precisión con controlador de montaje en pared
Cabezal de bomba Cabezal de bomba I/P Easy-Load 77602-10
Control de velocidad ± 0,25%
Tipo de tubos 73 tubos C-Flex ULTRA I/P 06434–73 (10 pies)
Longitud global (imperial) 17,25 in
Longitud global (métrico) 361,95 mm
Anchura total (imperial) 7 pulg
Anchura global (métrico) 177,8 mm
Altura total (imperial) 6,5 in
Altura global (métrico) 165,1 mm
Requisitos eléctricos 4,4 A, 115/230 VCA, 50/60 Hz
Tensión 90/260 VCA
Amperaje 4,4 A
Frecuencia 50/60 Hz