Learn More
Masterflex™ Bomba modular de precisión I/P™
Código de producto. 13477099
Click to view available options
Incluye:
Unidad modular 07591-20, cable de línea de 1,8 m (6 pies) con conector hembra IEC320/CEE22, tubos C-Flex ULTRA I/P 73 06434-73 de 3 m (10 pies), cabezal de bomba Easy-Load 77602-10
Unidad modular 07591-30, cable de línea de 1,8 m (6 pies) con conector hembra IEC320/CEE22, tubos C-Flex ULTRA I/P 73 06434-73 de 3 m (10 pies), cabezal de bomba Easy-Load 77602-10
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 13477099
Marca: Masterflex™ 7796220
Purgue los tubos antes o después del bombeo y bombee el líquido en cualquier dirección. Las bombas modulares de precisión Masterflex™ I/P™ permiten la flexibilidad necesaria para separar el motor del controlador. Diseñado para adaptarse a espacios limitados o complicados.
  • Ideal para aplicaciones de medición y de transferencia críticas
  • Estas unidades modulares precisas cuentan con potentes motores, pantalla de velocidad y ± 0,25 % de control de velocidad para la regulación precisa del caudal
  • La carcasa del controlador de plástico ABS resistente a salpicaduras es de grado IP33; la carcasa de la unidad es de acero con acabado de epoxi, grado IP33
  • Los potentes motores le permiten apilar dos cabezales de bomba para obtener caudales mayores y para aplicaciones multicanal
  • Capacidades de control remoto a través de conector hembra DB9 en la parte posterior de la unidad:
  • Entrada de control de velocidad de 4 a 20 mA o de 0 a 10 V
  • Dirección de bombeo (CW/CCW) mediante colector abierto o cierre de contacto; arranque/parada mediante colector abierto o cierre de contacto
  • Las unidades modulares le permiten colocar el motor y el controlador donde resulte más práctico
  • La pantalla LED de tres dígitos muestra las rpm del motor
  • Teclado de membrana para facilitar el control delantero de la velocidad, la dirección y el arranque/parada
  • Motor reversible
  • Los indicadores LED confirman la dirección del motor
Especificaciones
Certificaciones/conformidad IEC 320/CEE22
Tipo de control Velocidad variable
Tipo de pantalla LED
Clasificación de carcasa IP33
Caudal 8 l/min
Motor Speed De 6 a 650 rpm
Reversible Sí
Acabado Revestimiento de epoxi
Incluye Unidad modular 07591-20, cable de línea de 1,8 m (6 pies) con conector hembra IEC320/CEE22, tubos C-Flex ULTRA I/P 73 06434-73 de 3 m (10 pies), cabezal de bomba Easy-Load 77602-10
Material ABS (controlador), aluminio (controlador), acero (unidad)
Modelo I/P Easy-Load
Tipo de motor Unidad modular de precisión con controlador de sobremesa
Cabezal de bomba Cabezal de bomba I/P Easy-Load 77602-10
Control de velocidad ± 0,25 %
Tipo de tubos 73 tubos C-Flex ULTRA I/P 06434–73 (10 pies)
Longitud global (imperial) 16,88 in
Longitud global (métrico) 352,55 mm
Anchura total (imperial) 5,5 in
Anchura global (métrico) 139,7 mm
Altura total (imperial) 6,13 in
Altura global (métrico) 155,7 mm
Requisitos eléctricos 4,4 A, 115/230 VCA, 50/60 Hz
Tensión 90/260 VCA
Amperaje 4,4 A
Frecuencia 50/60 Hz