Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento I/P™, Puri-Flex™
Código de producto. p-7182133
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
I/P 70
I/P 88
I/P 89
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11769809
Marca: Masterflex™ 9641970
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ I/P™ son tubos de larga duración para aplicaciones farmacéuticas y de bioprocesos
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Aplicaciones: Trabajo de cultivo celular y tisular, biotecnología farmacéutica, usos de laboratorio de uso general que requieren alto rendimiento y larga vida útil, aplicaciones de alta pureza que requieren que no haya contacto con componentes derivados de animales
  • Características: Soldables por calor, excepcional resistencia a la tracción y al desgarro, buena biocompatibilidad, baja permeabilidad a los gases, superficie lisa, translúcidos
  • Certificaciones: Cumplen con la FDA y los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), fabricados conforme a las GMP
  • Intervalo de temperatura: De – 50 a 135 °C
  • Esterilización: Esterilice en autoclave, con óxido de etileno o con irradiación gamma
  • Especificaciones
    Esterilizables en autoclave
    Diámetro interior (imperial) 0,374 in
    Diámetro interior (métrico) 9,5 mm
    Material Puri-Flex
    Longitud global (imperial) 10 pies
    Longitud global (métrico) 3 m
    Para utilizar con (aplicación) Bombas Masterflex
    Tamaño de los tubos I/P 70
    Caudal Máx. 8000 ml/min
    Manguera dentada 3/8 pulg
    Color Translúcido
    Tipo de producto Tubo para bombas peristálticas
    Mostrar más Mostrar menos
    Product Content Correction
    Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
    Product Title
    By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
    Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.