Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento I/P™, Puri-Flex™
Código de producto. 11789809
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
I/P 70
I/P 88
I/P 89
Unit Size:
1 PCS
Product Code. Tamaño de los tubos unitSize
11789809 I/P 89 1 PCS
11769809 I/P 70 1 PCS
11779809 I/P 88 1 PCS
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11789809
Brand: Masterflex™ 9641989
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ I/P™ son tubos de larga duración para aplicaciones farmacéuticas y de bioprocesos
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Aplicaciones: Trabajo de cultivo celular y tisular, biotecnología farmacéutica, usos de laboratorio de uso general que requieren alto rendimiento y larga vida útil, aplicaciones de alta pureza que requieren que no haya contacto con componentes derivados de animales
  • Características: Soldables por calor, excepcional resistencia a la tracción y al desgarro, buena biocompatibilidad, baja permeabilidad a los gases, superficie lisa, translúcidos
  • Certificaciones: Cumplen con la FDA y los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), fabricados conforme a las GMP
  • Intervalo de temperatura: De – 50 a 135 °C
  • Esterilización: Esterilice en autoclave, con óxido de etileno o con irradiación gamma
  • Specifications
    Esterilizables en autoclave
    Diámetro interior (imperial) 0,625 in
    Diámetro interior (métrico) 15,9 mm
    Material Puri-Flex
    Longitud global (imperial) 10 pies
    Longitud global (métrico) 3 m
    Para utilizar con (aplicación) Bombas Masterflex
    Tamaño de los tubos I/P 89
    Caudal Máx. 19 000 ml/min
    Manguera dentada 5/8 pulg
    Color Translúcido
    Tipo de producto Tubo para bombas peristálticas