Learn More
Masterflex™ Unidad de procesamiento digital I/P™
Código de producto. p-8015420
Click to view available options
Material:
Acero con pintura en polvo
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 14883752
Marca: Masterflex™ 7742010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Purgue los tubos antes o después del bombeo y bombee el líquido en cualquier dirección con esta unidad de procesamiento digital. Las unidades de procesamiento digital I/P™ de acero inoxidable MasterFlex™ ofrecen tres modos de dispensación y motores de precisión de mantenimiento reducido.
  • Estas completas unidades proporcionan un rendimiento sólido y un control digital preciso son adecuadas para aplicaciones de transferencia, dispensación y medición de líquidos en entornos industriales, de procesos y de laboratorio.
  • Las carcasas con clasificación NEMA 4X (IP66) están completamente selladas, son fáciles de limpiar y son resistentes a las soluciones de limpieza y desinfección más utilizadas.
  • Las unidades de precisión incluyen un intervalo de dispensación programable que permite establecer el retardo entre ciclos de dispensación para programar una dispensación cómoda y automática por tiempo o por volumen.
  • La calibración programada garantiza la precisión de la dispensación y la exactitud de la pantalla.
  • La unidad se bloquea en las rpm necesarias; la función de bloqueo/desbloqueo del teclado protege los ajustes.
  • La LCD gráfica muestra cuatro modos de funcionamiento: ciclo continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen.
  • La interfaz controlada por menús le permite seleccionar uno de los siete idiomas para la programación y el funcionamiento
  • Dispensación por volumen en ml (de 0,001 a 99999 ml), litros o galones; por copia (de 1 a 9999 ciclos de dispensación) o por tiempo en intervalo de tiempo de ciclos de encendido/apagado (de 1 s a 99 h, 59 min, 59 s por ciclo).
  • Motor reversible sin escobillas y sin mantenimiento.
  • Apile 2 cabezales de bomba con cualquier formulación de tubos para aumentar los caudales y para aplicaciones multicanal.
  • Capacidades de control remoto a través de una conexión estanca.
  • Entrada de control de velocidad ampliable de 0 a 4 mA, de 4 a 20 mA o de 0 a 10 V
Especificaciones
Requisitos eléctricos 4,5 A a 115 VCA; 2,5 A a 230 VCA, 3/8 HP, 280 W
Caudal De 0.6 a 26000 mL/min.
Incluye Cable de alimentación de 1,8 m (6 ft) con toma IEC 320/CEE22.
Material Acero inoxidable
Altura global (métrico) 328 mm
Longitud global (métrico) 42,4 cm
Anchura global (métrico) 282 mm
Reversible
Control de velocidad ± 0,1%
Tipo Accionamiento de bomba
Vataje 280 W
Velocidad De 0,1 a 650 rpm