Learn More
Masterflex™ Accesorio dentado de HDPE
Código de producto. 12384588
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Tubos con DI de 3,17 mm (0,0625 pulgadas)
Tubos con DI de 3,17 mm (0,125 pulgadas)
Tubos con DI de 3,17 mm (0,1875 pulgadas)
Tubos con DI de 3,17 mm (0,25 pulgadas)
Tubos con DI de 3,17 mm (0,375 pulgadas)
Tubos con DI de 3,17 mm (0,5 pulgadas)
Forma:
Forma de T
Recto
Y
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con Forma unitSize
12384588 Tubos con DI de 3,17 mm (0,125 pulgadas) Y paquete de 10
12334598 Tubos con DI de 3,17 mm (0,125 pulgadas) Recto paquete de 10
12354598 Tubos con DI de 3,17 mm (0,25 pulgadas) Recto paquete de 10
12364598 Tubos con DI de 3,17 mm (0,375 pulgadas) Recto paquete de 10
11726158 Tubos con DI de 3,17 mm (0,1875 pulgadas) Recto 10 PCS
12314588 Tubos con DI de 3,17 mm (0,25 pulgadas) Forma de T paquete de 10
12334588 Tubos con DI de 3,17 mm (0,5 pulgadas) Forma de T paquete de 10
12374588 Tubos con DI de 3,17 mm (0,0625 pulgadas) Y paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 12384588 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 3061405
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Asegúrese de que la junta esté bien sellada cada vez con los accesorios Masterflex. Diseñados para tolerancias ajustadas, estos accesorios se adaptan perfectamente a los tubos para garantizar un flujo suave y un ajuste adecuado.
  • No requiere herramientas para una instalación rápida y sencilla
  • Intervalo de temperatura de − 53° a + 65 °C
  • Muy buena resistencia química
  • Esterilizar con óxido de etileno
  • Una variedad de formas y tamaños disponibles
  • 10/pack
Especificaciones
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Para utilizar con Tubos con DI de 3,17 mm (0,125 pulgadas)
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -53 °C
Cantidad de embalaje 10 Paq.
Forma Y
Incluye Esterilización ETO
Max. Operating Temperature (Metric) de 65 °C
Tipo de producto Racor dentado