Learn More
Masterflex™ Accesorio dentado de HDPE
Descripción
- No requiere herramientas para una instalación rápida y sencilla
- Intervalo de temperatura de − 53° a + 65 °C
- Muy buena resistencia química
- Esterilizar con óxido de etileno
- Una variedad de formas y tamaños disponibles
- 10/pack
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Para utilizar con | Tubos con DI de 3,17 mm (0,1875 pulgadas) |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -53 °C |
| Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
| Forma | Recto |
| Incluye | Esterilización ETO |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 65 °C |
| Tipo de producto | Racor dentado |