Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas transparentes Tygon™ E-Lab
Código de producto. 13549000
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
24
26
35
82
88
89
Tamaño de la unidad:
1 PCS
15 M
cada uno
Código de producto. 13549000
Marca: Masterflex™ 0650988
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para aplicaciones generales de laboratorio. Los tubos para bombas transparentes Tygon™ E-Lab son ideales para líquidos viscosos y productos químicos inorgánicos.
Utilice estos tubos para aplicaciones generales de laboratorio.Los tubos para bombas transparentes Tygon™ E-Lab son ideales para líquidos viscosos y productos químicos inorgánicos.
  • Tubos transparentes para facilitar el control del flujo
  • Resistente al envejecimiento y no oxidante
  • Baja permeabilidad a los gases
  • Alta constante dieléctrica
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 12,7 mm
Material Tygon E-Lab
Longitud global (métrico) 1500 cm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones generales de transferencia
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -46 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos 88
Caudal De 0,02 a 17 l/min
Manguera dentada 1/2 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Color Transparente
Presión máxima 35 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C
Tipo de producto Tubos de bombas