Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba de silicona Masterflex™ C-Flex™
Código de producto. 11735128
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
16
17
18
25
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11735128 17 1 PCS
11705128 14 1 PCS
11715128 16 1 PCS
11725108 25 1 PCS
11745128 18 1 PCS
11795118 13 1 PCS
6 options
Código de producto. 11735128
Marca: Masterflex™ 0642417
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos de laboratorio de uso general para aplicaciones que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil. Los tubos de bomba de precisión Cole Parmer™ Masterflex™ C-Flex™ L/S™ combinan la biocompatibilidad de la silicona con una resistencia química similar a los tubos Tygon™.
Utilice estos tubos de laboratorio de uso general para aplicaciones que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil.Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ C-Flex™ L/S™ combinan la biocompatibilidad de la silicona con una resistencia química similar a los tubos Tygon™.
  • Excepcional resistencia a la tracción y al desgarro, buena biocompatibilidad, baja permeabilidad a los gases y una superficie lisa
  • Extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™
  • Proporciona una vida útil más larga que otras formulaciones de tubos de silicona de platino y peróxido
  • Muy baja unión de proteínas
  • Termosellables y soldables
  • Mejor resistencia a la fluctuación de pH
  • Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), EP, REACH, RoHS, ADCF
  • Opción económica
  • Blanco opaco
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material C-Flex
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) Para usos genéricos de laboratorio que requieran un alto rendimiento y una larga vida
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Tamaño de los tubos 17
Caudal De 2,8 a 1700 ml/min
Manguera dentada 1/4 pulg
Altura (métrico) 6,7 m
Permeabilidad a los gases Bajo
Color Blanco opaco
Presión máxima 20 psi
Nivel de vacío 510 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Tipo de producto Tubos de conducción