Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión C-Flex™ I/P™
Código de producto. 11795148
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
26
73
82
Presión máxima:
20 psi
40 psi
Caudal:
De 0,01 a 4 l/min
De 0,01 a 8 l/min
De 0,02 a 13 l/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11795148
Marca: Masterflex™ 0642473
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con estos tubos C- Flex™. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ C-Flex™ I/P™ combinan la biocompatibilidad de la silicona con una resistencia química similar a los tubos Tygon™.
  • Excepcional resistencia a la tracción y al desgarro, buena biocompatibilidad, baja permeabilidad a los gases y una superficie lisa
  • Ideales para tubos de laboratorio de uso general para aplicaciones que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil
  • Extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™
  • Uniformidad entre lotes para una precisión y repetibilidad excepcionales
  • Proporciona una vida útil más larga que otras formulaciones de tubos de silicona de platino y peróxido
  • Bajo nivel de fijación de proteínas
  • Termosellables y soldables
  • Mejor resistencia a la fluctuación de pH
  • Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), EP, REACH, RoHS, ADCF
  • Opción económica
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 9,5 mm
Material C-Flex
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) usos generales de laboratorio que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Tamaño de los tubos 73
Caudal De 0,01 a 8 l/min
Manguera dentada 3/8 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Permeabilidad a los gases Bajo
Color Blanco opaco
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) de 135 °C
Tipo de producto Tubos de bombas