Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento C-Flex™ I/P™
Product Code. 11761209
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tamaño de los tubos:
70
88
89
missing translation for 'unitSize'
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11761209
missing translation for 'mfr': Masterflex™ 0642470
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con estos tubos. Los tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ C-Flex™ I/P™ combinan la biocompatibilidad de la silicona con una resistencia química similar a los tubos Tygon™. Ideales para aplicaciones que incluyan presión, altura de aspiración y líquidos viscosos.
  • Excepcional resistencia a la tracción y al desgarro, buena biocompatibilidad, baja permeabilidad a los gases y una superficie lisa
  • Tubos de laboratorio de uso general para aplicaciones que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil
  • Pared más gruesa en comparación con los tubos para bombas de precisión
  • Uniformidad entre lotes para una precisión y repetibilidad excepcionales
  • Proporciona una vida útil más larga que otras formulaciones de tubos de silicona de platino y peróxido
  • Bajo nivel de fijación de proteínas
  • Termosellables y soldables
  • Mejor resistencia a la fluctuación de pH
  • Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), EP, REACH, RoHS, ADCF
  • Opción económica
  • Blanco opaco
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 9,5 mm
Material C-Flex
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) Para usos genéricos de laboratorio que requieran un alto rendimiento y una larga vida
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Tamaño de los tubos 70
Caudal De 0,01 a 8 l/min
Manguera dentada 3/8 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Permeabilidad a los gases Bajo
Color Blanco opaco
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) de 135 °C
Tipo de producto Tubos de bombas
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.