Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento C-Flex™ I/P™
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
70
88
89
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Excepcional resistencia a la tracción y al desgarro, buena biocompatibilidad, baja permeabilidad a los gases y una superficie lisa
- Tubos de laboratorio de uso general para aplicaciones que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil
- Pared más gruesa en comparación con los tubos para bombas de precisión
- Uniformidad entre lotes para una precisión y repetibilidad excepcionales
- Proporciona una vida útil más larga que otras formulaciones de tubos de silicona de platino y peróxido
- Bajo nivel de fijación de proteínas
- Termosellables y soldables
- Mejor resistencia a la fluctuación de pH
- Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), EP, REACH, RoHS, ADCF
- Opción económica
- Blanco opaco
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 15,9 mm |
| Material | C-Flex |
| Longitud global (métrico) | 760 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para usos genéricos de laboratorio que requieran un alto rendimiento y una larga vida |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Tamaño de los tubos | 89 |
| Caudal | De 0,03 a 19 l/min |
| Manguera dentada | 5/8 pulg |
| Altura (métrico) | 8,2 m |
| Mostrar más |