Learn More
Conjuntos BarbLock
Click to view available options
Para utilizar con:
Encaja en tubos de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
Encaja en tubos de 3,17 × 6,35 mm (1/8 × 1/4 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Encaja en tubos de 3,17 mm (1/8 pulgadas) |
| Para utilizar con (aplicación) | Mecanismo de bloqueo de tres piezas fácil de instalar que garantiza que los tubos y la manguera dentada no se desacoplen |
| Cantidad de embalaje | 1/pack |
| Tipo de producto | Conjuntos BarbLock |