Learn More
Masterflex™ Bomba de plástico ABS/acero peristáltica L/S™™ Easy-Load II
Descripción
- La interfaz digital con LCD gráfica muestra el rendimiento de la bomba y los modos de funcionamiento — continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen
- Mando a distancia disponible mediante comunicación analógica—tensión, corriente y cierre de contactos
- Seleccione su idioma preferido en el sencillo menú de programación y funcionamiento
- Dispensación por volumen en ml (de 0,001 a 9999 ml), litros o galones; por copia: de 1 a 9999 ciclos de dispensación; o por tiempo: intervalo de tiempo y ciclos de encendido/apagado (de 1 s a 99 h, 59 min, 59 s por ciclo)
- La función antigoteo garantiza la precisión de la dispensación
- El motor sin escobillas ni mantenimiento ofrece una precisión de control de velocidad de ±0,1 % con un índice de regulación de 6000 a 1
- Motor reversible: purga de tubos antes o después del bombeo, bombeo de líquidos en cualquier dirección
- Los potentes motores le permiten apilar cabezales de bomba para obtener caudales mayores y para aplicaciones multicanal
- Caudal de 0,28 a 1700 ml/min con tubos L/S incluidos; el caudal depende de las rpm de la unidad, del cabezal de la bomba y del tamaño de los tubos
- La carcasa del controlador de plástico ABS apilable y resistente a salpicaduras tiene clasificación IP33.
- Capacidades de control remoto a través de conector hembra DB25 en la parte posterior del controlador.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Tipo de control | Velocidad variable |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Clasificación de carcasa | IP33 |
| Caudal | De 0,28 a 1700 ml/min. |
| Motor Speed | De 0,1 a 600 rpm |
| Reversible | Sí |
| Acabado | Revestimiento de epoxi |
| Incluye | Unidad modular digital 77301-40, tubos C-Flex ULTRA L/S 24 06434-24 de 3 m, cabezal de bomba Easy-Load II 77200-62 |
| Material | ABS (caja), acero |
| Mostrar más |