Learn More
Masterflex™ Sistemas de bomba de consola analógica de velocidad variable L/S™
Código de producto. p-8004217
Click to view available options
Caudal:
De 17 a 1700 ml/min
De 4,8 a 480 ml/min
Cabezal de bomba:
L/S™ Easy-Load™ 3 77800-60
L/S™ Easy-Load™ II 77200-62
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11739779
Marca: Masterflex™ 7791610
Personalice su aplicación con estas transmisiones de bomba. La unidad de bomba MasterFlex™ Easy-Load 3 L/S™ peristáltica de plástico ABS cuenta con un motor reversible, una carcasa de plástico ABS apilable resistente a salpicaduras y un motor de 1/10 CV para un funcionamiento suave y una larga vida de servicio.
Personalice su aplicación con estas transmisiones de bomba.La unidad de bomba MasterFlex™ Easy-Load 3 L/S™ peristáltica de plástico ABS cuenta con un motor reversible, una carcasa de plástico ABS apilable resistente a salpicaduras y un motor de 1/10 CV para un funcionamiento suave y una larga vida útil.
  • Permite el apilamiento de 2 o 4 cabezales de bomba en la misma unidad para crear un sistema de bomba multicanal.
  • La pantalla digital le ofrece un control preciso de sus aplicaciones de medición
  • Motor reversible—purga de tubos antes o después del bombeo, bombeo de líquidos en cualquier dirección
  • Ajustes precisos y repetibles con el indicador LED de 3 dígitos de rpm
  • Dos formas de controlar la velocidad, la dirección y el arranque/parada: utilice el teclado de membrana o la capacidad de control remoto
  • Los accionamientos aceptan 9 tipos diferentes de cabezal de bomba: Estándar, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, multicanal, de alto rendimiento, cartucho, tubos de PTFE y diafragma de PTFE
  • Incluye un cable de alimentación de 1,8 m, 115 V CA: Enchufe EE. UU. estándar; 230 V CA: Toma IEC 320/CEE22
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, ISO 9001:2008
Tipo de control Velocidad variable
Tipo de pantalla LED
Clasificación de carcasa IP33
Caudal De 4,8 a 480 ml/min
Motor Speed 600 rpm
Reversible Sí
Incluye Accionamiento de consola de precisión 07528-10, tubos de 10 pies (3 m) C-Flex ULTRA L/S 16 06434-16, Cabezal de bomba Easy-Load 3 77800-60
Material ABS (Carcasa)
Modelo L/S Easy-Load 3
Tipo de motor 1/10 hp
Cabezal de bomba L/S™ Easy-Load™ 3 77800-60
Longitud global (métrico) 352,55 mm
Anchura global (métrico) 210,82 mm
Altura global (métrico) 215,9 mm
Requisitos eléctricos 1.8/1.2 A 115/230 VAC 50/60 Hz
Tensión 90/260 VCA
Frecuencia 50/60 Hz