Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de polipropileno Masterblock™ de 96 pocillos
Código de producto. p-7075534
Click to view available options
Esterilidad:
No estéril
N.° por paquete:
1
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 10534821
Marca: Greiner Bio-One 780270
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Suitable for cultivating bacteria or yeasts. Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 96 Deep Well Conical Bottom 2mL Storage Plate is also suitable for storing sample material.
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos
  • Fabricada según las directrices de DIN ISO 9001
  • Sellable con films adhesivos y sellador térmico
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Alta resistencia a productos químicos
  • A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Envase En envase individual
Tipo de enlace No adherente
Color Transparente
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 0,1 a 2,0 ml
Esterilidad No estéril
Volumen total del pocillo (métrico) 2 mL
Forma del pocillo Cuadrada
Sin ADNasa Sí
RCF máx. 4800 x g (rotor de cestillo basculante)
N.º por caja 50
N.° por paquete 1
Cantidad 50/caja
Sin ARNasa Sí
Intervalo de temperatura (métrico) -196°C a +121°C
Color de pocillo Transparente