Learn More
Atago™ Refractómetro de salinidad modelo MASTER-S10M
Código de producto. 11456148
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. unitSize
11456148 1 PCS
1 options
Código de producto. 11456148
Marca: Atago™ 2473
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para controlar la concentración de agua salada, como la que se utiliza para cocinar o enjuagar mariscos. El refractómetro de salinidad modelo Atago™ MASTER-S10M utiliza un nuevo material duradero contra muestras saladas y ácidas.
  • Para utilizarse cuando la resistencia al agua no sea una prioridad y la compensación de temperatura se realice manualmente
  • Fácil de leer y sostener
  • Diseñado para el muestreo suave
  • Eliminación sencilla de la muestra desde el borde
  • Agarre mejorado para una mejor higiene
  • Estructura equilibrada
  • Cuerpo optimizado y agarre sólido con textura abundante
Especificaciones
Tipo Refractómetro de salinidad
Scale Range De 0 a 10 g/100 g de cloruro de sodio
Modelo MASTER-S10M
Tipo de escala Cloruro sódico
Para utilizar con (aplicación) Se ha diseñado para controlar la concentración de agua salada, como en el cocinado o lavado de mariscos y utiliza un nuevo material que es duradero con muestras saladas y ácidas.
Peso (métrico) 105 g