Descripción
Thermo Scientific MassRuler DNA Ladders are designed for accurate quantification and sizing of DNA fragments by agarose gel electrophoresis. Individuals DNA fragments are chromatography-purified and calibrated against a standard that guarantees precise quantity of each band.
Características destacadas
- Dimensionamiento y cuantificación precisos del ADN: se cuantifican fragmentos de la escalera de ADN espectrofotométricamente
- Cuantificación rápida y fiable de ADN, distancias de separación cortas bajo diferentes condiciones de electroforesis
- Bandas nítidas
- Tamaños y cantidades de fragmentos fáciles de recordar
- Producto listo para usar, premezclado con colorante de carga de ADN 6X MassRuler para cargar de manera directa y almacenar a temperatura ambiente
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 6X |
| Tipo de gel | Agarosa |
| Etiqueta o tinte | Azul de bromofenol |
| Listo para cargar | Sí |
| Intervalo de tamaños | De 100 bp a 1000 bp |
| Compatibilidad del gel | Geles de agarosa |
| Características ecológicas | Embalaje sostenible |
| Cantidad | 2 x 500 μL |
| Línea de productos | MassRuler |
| Tipo de producto | Marcador de peso molecular |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.