Learn More
Thermo Scientific™ MassRuler DNA Ladders, ready-to-use
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10374380 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de tamaños:
De 100 bp a 10000 bp
De 100 bp a 1000 bp
De 1500 bp a 10000 bp
De 80 bp a 1031 bp
De 80 pb a 10 000
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de tamaños unitSize
10374380 De 1500 bp a 10000 bp paquete de 2
10849540 De 80 bp a 1031 bp paquete de 2
10170690 De 80 pb a 10 000 paquete de 2
10736041 De 100 bp a 1000 bp paquete de 2
10746231 De 100 bp a 10000 bp paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10374380 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SM0393
Thermo Scientific MassRuler DNA Ladders are designed for quantification and sizing of DNA fragments by agarose gel electrophoresis.
Thermo Scientific MassRuler DNA Ladders are designed for accurate quantification and sizing of DNA fragments by agarose gel electrophoresis. Individuals DNA fragments are chromatography-purified and calibrated against a standard that guarantees precise quantity of each band.
Características destacadas
  • Dimensionamiento y cuantificación precisos del ADN: se cuantifican fragmentos de la escalera de ADN espectrofotométricamente
  • Bandas nítidas
  • Tamaños y cantidades de fragmentos fáciles de recordar
  • Lista para su uso: se mezcla previamente con el colorante de carga de ADN 6X MassRuler para la carga directa en gel y se almacena a temperatura ambiente
  • Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 6X
Tipo de gel Agarosa
Etiqueta o tinte Azul de bromofenol
Listo para cargar
Intervalo de tamaños De 1500 bp a 10000 bp
Compatibilidad del gel Geles de agarosa
Cantidad 2 x 500 μL
Línea de productos MassRuler
Tipo de producto Estándar de ADN High DNA Mass
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.