Learn More
Aalborg™ Controlador de flujo de masa
Código de producto. p-7083503
Click to view available options
Intervalo de caudal:
De 0 a 10 ml/min
De 0 a 1 LPM
De 0 a 20 LPM
De 0 a 30 LPM
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11783459
Marca: Aalborg™ GFC17AVAL6C0/3AB01SS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para indicar y controlar los caudales establecidos de los gases.
  • Estructura metálica rígida
  • Lectura LCD inclinable incorporada
  • Protección del circuito
  • Se puede utilizar como dispositivo portátil
  • Se muestran unidades de ingeniería del 0 al 100 %
  • TIO : opción de totalizador
Certifications
NIST
Especificaciones
Tipo Controlador de flujo
Exactitud ± 1%
Caudal de aire De 0 a 10 ml/min
Tipo de gas Air
Tasa de presión 25 psi (1,73 bar)
Conexiones Conexiones de compresión de 0,63 cm
Descripción Transporta el aire
Intervalo de caudal De 0 a 10 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Indica y controla el flujo establecido de gases
Detalles de la fuente de alimentación 12 - 26 V, 200 mA (máximo)
Temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C