Learn More
Aalborg™ Controlador de flujo de masa
Descripción
- Estructura metálica rígida
- Lectura LCD inclinable incorporada
- Protección del circuito
- Se puede utilizar como dispositivo portátil
- Se muestran unidades de ingeniería del 0 al 100 %
- TIO : opción de totalizador
Certifications
NIST
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Controlador de flujo |
| Exactitud | ± 1% |
| Tipo de gas | Air |
| Tasa de presión | 25 psi (1,73 bar) |
| Conexiones | Conexiones de compresión de 0,63 cm |
| Descripción | Transporta el aire |
| Intervalo de caudal | De 0 a 30 LPM |
| Para utilizar con (aplicación) | Indica y controla el flujo establecido de gases |
| Detalles de la fuente de alimentación | 12 - 26 V, 200 mA (máximo) |
| Repetibilidad | ±0,25 % (escala completa) |
| Mostrar más |