Learn More
Aalborg™ Controlador de flujo de masa
Código de producto. 11747879
Change view
Click to view available options
Intervalo de caudal:
De 0 a 10 ml/min
De 0 a 1 LPM
De 0 a 20 LPM
De 0 a 30 LPM
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de caudal unitSize
11747879 De 0 a 1 LPM cada uno
11783459 De 0 a 10 ml/min cada uno
11777899 De 0 a 30 LPM cada uno
11767899 De 0 a 20 LPM cada uno
4 options
Código de producto. 11747879
Marca: Aalborg™ GFC17AVAL6C0/3AB07SS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para indicar y controlar los caudales establecidos de los gases.
  • Estructura metálica rígida
  • Lectura LCD inclinable incorporada
  • Protección del circuito
  • Se puede utilizar como dispositivo portátil
  • Se muestran unidades de ingeniería del 0 al 100 %
  • TIO : opción de totalizador
Certifications
NIST
Especificaciones
Tipo Controlador de flujo
Exactitud ± 1%
Caudal de aire De 0 a 1 LPM
Tipo de gas Air
Tasa de presión 25 psi (1,73 bar)
Conexiones Conexiones de compresión de 0,63 cm
Descripción Transporta el aire
Intervalo de caudal De 0 a 1 LPM
Para utilizar con (aplicación) Indica y controla el flujo establecido de gases
Detalles de la fuente de alimentación 12 - 26 V, 200 mA (máximo)
Repetibilidad ±0,25 % (escala completa)
máx. (imperial) De 32 °F a 122 °F
Temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C