Learn More
Masitinib mesylate, MedChemExpress
Código de producto. p-200100424
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16470097
Marca: Medchem Express HY10209A
MedChemExpress Masitinib mesylate (AB-1010 mesylate) is a potent, orally bioavailable, and selective inhibitor of c-Kit (IC50=200 nM for human recombinant c-Kit). It also inhibits PDGFRα/β (IC50s=540/800 nM), Lyn (IC50= 510 nM for LynB), Lck, and, to a lesser extent, FGFR3 and FAK. Masitinib mesylate (AB-1010 mesylate) has anti-proliferative, pro-apoptotic activity and low toxicity.
Masitinib mesylate (AB-1010 mesylate) is a potent, orally bioavailable, and selective inhibitor of c-Kit (IC50=200 nM for human recombinant c-Kit). It also inhibits PDGFRα/β (IC50s=540/800 nM), Lyn (IC50= 510 nM for LynB), Lck, and, to a lesser extent, FGFR3 and FAK. Masitinib mesylate (AB-1010 mesylate) has anti-proliferative, pro-apoptotic activity and low toxicity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Masitinib mesylate
CAS 1048007-93-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H34N6O4S2
Cantidad 50 mg
Sinónimo AB-1010 mesylate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (50.44 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C(NC2=NC(C3=CC=CN=C3)=CS2)=C1)C)C4=CC=C(CN5CCN(CC5)C)C=C4.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 594.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 594.75
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.