Learn More
Masitinib mesylate, MedChemExpress
Descripción
Masitinib mesylate (AB-1010 mesylate) is a potent, orally bioavailable, and selective inhibitor of c-Kit (IC50=200 nM for human recombinant c-Kit). It also inhibits PDGFRα/β (IC50s=540/800 nM), Lyn (IC50= 510 nM for LynB), Lck, and, to a lesser extent, FGFR3 and FAK. Masitinib mesylate (AB-1010 mesylate) has anti-proliferative, pro-apoptotic activity and low toxicity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Masitinib mesylate |
| CAS | 1048007-93-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C29H34N6O4S2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | AB-1010 mesylate |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 30 mg/mL (50.44 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(C(NC2=NC(C3=CC=CN=C3)=CS2)=C1)C)C4=CC=C(CN5CCN(CC5)C)C=C4.CS(=O)(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 594.75 |
| Mostrar más |