Learn More
Masitinib, MedChemExpress
Código de producto. p-200096259
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
16493708 10 mg 10 miligramos
16460097 50 mg 50 miligramos
16434786 100 mg 100 miligramos
16490946 200 mg 200 miligramos
4 options
Código de producto. 16493708
Marca: Medchem Express HY10209
MedChemExpress Masitinib (AB1010) is a potent, orally bioavailable, and selective inhibitor of c-Kit (IC50=200 nM for human recombinant c-Kit). It also inhibits PDGFRα/β (IC50s=540/800 nM), Lyn (IC50= 510 nM for LynB), Lck, and, to a lesser extent, FGFR3 and FAK. Masitinib (AB1010) has anti-proliferative, pro-apoptotic activity and low toxicity.
Masitinib (AB1010) is a potent, orally bioavailable, and selective inhibitor of c-Kit (IC50=200 nM for human recombinant c-Kit). It also inhibits PDGFRα/β (IC50s=540/800 nM), Lyn (IC50= 510 nM for LynB), Lck, and, to a lesser extent, FGFR3 and FAK. Masitinib (AB1010) has anti-proliferative, pro-apoptotic activity and low toxicity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Masitinib
Forma física Solid
CAS 790299-79-5
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H30N6OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo AB1010
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (200.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C(NC2=NC(C3=CC=CN=C3)=CS2)=C1)C)C4=CC=C(CN5CCN(CC5)C)C=C4
Peso molecular (g/mol) 498.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.64
Porcentaje de pureza 95.0%