missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masitinib, MedChemExpress

Código de producto. 16490946
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16490946 200 mg 200 miligramos
16493708 10 mg 10 miligramos
16460097 50 mg 50 miligramos
16434786 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16490946

Marca: Medchem Express HY10209

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Masitinib (AB1010) is a potent, orally bioavailable, and selective inhibitor of c-Kit (IC50=200 nM for human recombinant c-Kit). It also inhibits PDGFRα/β (IC50s=540/800 nM), Lyn (IC50= 510 nM for LynB), Lck, and, to a lesser extent, FGFR3 and FAK. Masitinib (AB1010) has anti-proliferative, pro-apoptotic activity and low toxicity.

Masitinib (AB1010) is a potent, orally bioavailable, and selective inhibitor of c-Kit (IC50=200 nM for human recombinant c-Kit). It also inhibits PDGFRα/β (IC50s=540/800 nM), Lyn (IC50= 510 nM for LynB), Lck, and, to a lesser extent, FGFR3 and FAK. Masitinib (AB1010) has anti-proliferative, pro-apoptotic activity and low toxicity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Masitinib
Forma física Solid
CAS 790299-79-5
Color Amarillo claro
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H30N6OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo AB1010
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (200.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C(NC2=NC(C3=CC=CN=C3)=CS2)=C1)C)C4=CC=C(CN5CCN(CC5)C)C=C4
Peso molecular (g/mol) 498.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.64
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.